Learn More
Bufferopløsning, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Product Code. 11492004 Shop All Reagecon Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
500ml
Product Code. 11492004
missing translation for 'mfr': Reagecon 10205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 2,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Specifications
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 2.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Formulering Glycine, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water