Få mere at vide
Bufferopløsning Ph 2.0 (20° C), Honeywell Fluka™
Product Code. 15643180 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Mængde:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Unit Size:
1 L
100ml
Pakke med 6
Product Code. 15643180
Brand: Honeywell-Fluka 310451L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Citronsyre / saltsyre / natriumklorid, med fungicid, sporbar til SRM fra NIST og PTB
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C)
Navn note With fungicide
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
Mængde 1 L
MDL nummer MFCD00146206
Emballage Plastflaske
FN nummer 1789
compliance-icons
Product Identifier
  • buffer solution pH 2.0 (20
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid, sodiumchloride, hydrochloric acid