Få mere at vide
Bufferopløsning Ph 2.0 (20° C), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 ml
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C) |
| Navn note | With fungicide |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
| Mængde | 100 ml |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Emballage | Plastflaske |
| FN nummer | 1789 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid