Få mere at vide
Bufferopløsning pH 13,0 (°20 C), Glycin / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Mængde:
6 x 1 L
Packungsgröße:
Pakke med 6
Beschreibung
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution pH 13.0 (20°C) |
| Navn note | Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <0.5000% |
| CAS | 1310-73-2, 6000-44-8, 7647-14-5 |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Løsningstype | Buffer |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| Emballage | Poly flaske |
| FN nummer | UN1824 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide; caustic soda
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur