Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 12,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11434569 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434569 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11434569 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 112025
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 12,00 testes ved 20 °C eller 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,05. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
pH 12
Mængde 1 L