Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 12,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494529 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494529 1000 ml 1 L
1 options
Artikelnummer. 11494529 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1120
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 12,00 testes ved 20 °C eller 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,05. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Farve Farveløs
pH 12.00
Fysisk form Væske
Mængde 1000 ml
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water