Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 11,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464529 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11464529
Brand: Reagecon 11105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 11,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,05. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 11.00 ±0.05
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype pH Buffer
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt