Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution pH 10 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5 |
| pH | 9.98 to 10.02 (20°C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2,5 l |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer