Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution pH 10 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5 |
| pH | 9.98 to 10.02 (20°C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| Emballage | Plastflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer