Få mere at vide
Farvekodet pH-bufferopløsning testet ved 25 °C, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11484579 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bag-in-Box beholder
HDPE flaske
HDPE flaske GL45
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 11484579
Brand: Reagecon 1100525C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug farvekodede pH-buffere for nem brug. Reagecon™ Farvekodede pH-bufferopløsninger testet ved 25 °C er certificerede og NIST sporbar.
  • Farvede pH-bufferopløsninger
  • Testet ved 25 °C
  • Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Farve Blå
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske