Få mere at vide
Farvekodet pH-bufferopløsning testet ved 25 °C, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bag-in-Box beholder
HDPE flaske
HDPE flaske GL45
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Beskrivelse
- Farvede pH-bufferopløsninger
- Testet ved 25 °C
- Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | Bag-in-Box beholder |