Få mere at vide
Farvekodet pH-bufferopløsning testet ved 25 °C, Reagecon™ Artikelnummer.: 11404589
compliance-icons
Farvekodet pH-bufferopløsning testet ved 25 °C, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11404589 Shop alle Reagecon produkter
5 L, HDPE flaske, Blå, 5 L
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bag-in-Box beholder
HDPE flaske
HDPE flaske GL45
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404589
Brand: Reagecon 510025C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Brug farvekodede pH-buffere for nem brug. Reagecon™ Farvekodede pH-bufferopløsninger testet ved 25 °C er certificerede og NIST sporbar.
  • Farvede pH-bufferopløsninger
  • Testet ved 25 °C
  • Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Farve Blå
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 5 L
Emballage HDPE flaske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1125C24L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer510025C
Partinummer1125C24G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/11/2024 Artikelnummer510025C
Partinummer1125C23A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/05/2023 Artikelnummer510025C
Partinummer1125C22B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/04/2022 Artikelnummer510025C
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Farvekodet pH-bufferopløsning testet ved 25 °C, Reagecon™ >