Få mere at vide
Bufferopløsning pH 10, Scharlab
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Beskrivelse
Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -6°C |
| Kogepunkt | 110°C |
| Tæthed | 1.00g/cm3 |
| pH | 10.0 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 L |
| Formulering | Per liter: 2.64g Sodium carbonate, 2.09g Sodium hydrogen carbonate |
| Sporbarhed til NIST | Traceable to NIST |
| Opløselighedsinformation | Miscible in water (20°C) |