Få mere at vide
Bufferopløsning pH 10, Scharlab
Artikelnummer. 11329913
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11329913
Brand: Scharlab SO10100250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at passe til reaktionsmediets pH.
Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .
Tekniske data
Smeltepunkt -6°C
Kogepunkt 110°C
Tæthed 1.00g/cm3
pH 10.0
Fysisk form Løsning
Mængde 250 mL
Formulering Per liter: 2.64g Sodium carbonate, 2.09g Sodium hydrogen carbonate
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)