Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 10,105, Eu. Ph., Chem-Lab
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
pH = 10,32 ved °0
C pH = 10,25 ved °5
C pH = 10,16 °ved
10 C pH = 10,12 °ved
15 C pH = 10,06 °ved
20 C pH = °10,01
ved 25 C pH = °9,97
ved 30 C pH = 9,93 °ved
C pH = 9,93 °ved
9,93. 9,86 ved 45 C °pH
C pH = 10,25 ved °5
C pH = 10,16 °ved
10 C pH = 10,12 °ved
15 C pH = 10,06 °ved
20 C pH = °10,01
ved 25 C pH = °9,97
ved 30 C pH = 9,93 °ved
C pH = 9,93 °ved
9,93. 9,86 ved 45 C °pH
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.00g/mL |
| pH | 10.015 |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | PE |