Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 10,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11412024 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
1000 ml
pH:
10,0 ved 20 °C
10,0 ved 25 °C
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11412024
Brand: Reagecon 1100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 10,00 testes ved 20 °C eller 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 10,0 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Mængde 1000 ml
Løsningstype pH Buffer
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water