Få mere at vide
Bufferopløsning pH 10,0 (°20 C), Borax/natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution |
| pH | 10.0 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 10.0 (20°C)
- Fare||
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium tetraborate,Sodium hydroxide