Få mere at vide
Bufferopløsning pH: 1,679, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12910654 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12910654 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12910654 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 007 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    263.99 DKK / 500ml
    Spare 92.01 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
pH 1.679
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype Buffer
Formulering Tetraoxalatkalium
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution - pH 1.679 @ 25°C Potassium Tetraoxalate 0.05M (SOL 007)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.