Få mere at vide
Bufferopløsning pH 1,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11878783 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11878783
Brand: Reagecon 10105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bufferopløsning til almindelig brug. Reagecon™ Buffer Solution pH 1,00 har præcision af± 0,02 ved 20 °C.
  • Generel brug bufferopløsning
  • pH 1,00± 0,02 ved 20 °C
Tekniske data
pH 1.00
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Løsningstype Buffer