Få mere at vide
Bufferopløsning pH 1,0 (20 °C), Saltsyre/kaliumchlorid, sporbar til SRM fra NIST og PTB, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer Solution Ph 1.0 (20 °C) |
| CAS | 7732-18-5, 7647-01-0, 7447-40-7 |
| Mængde | 1 L |
| MDL nummer | MFCD00146206 |
| FN nummer | 1789 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium chloride