Få mere at vide
Bufferopløsning, Li 2 CO 3 til AAS 0,02mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution, Li2CO3 for AAS |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ionisation buffer solution for AAS and ICP. Lithium (Li) 2% in HNO3 1% (T 004 )
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.