Få mere at vide
Buffer solution, KCl for AAS 0.02mg/L HCl matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution, KCl for AAS |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | HCl |
| Mængde | 100 mL |