Få mere at vide
Buffer solution, KCl for AAS 0.02mg/L HCl matrix, Fisher chemical™
Artikelnummer. 12900804 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12900804 500 mL 500ml
12990794 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12900804 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T005500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution, KCl for AAS
Koncentration 0.02 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix HCl
Mængde 500 mL