Få mere at vide
Bufferopløsning, Cs 2 CO 3 til AAS 0,02mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution, Cs2CO3 for AAS |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 100 mL |