Få mere at vide
Bufferopløsning, citronsyre/natriumhydroxid/natriumchlorid, pH 4500mL, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coloured Citric acid/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride |
| pH | 4 |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Flaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution - pH 4.00