Få mere at vide
Buffer Solution (Boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), Supelco™
Beskrivelse
The certified buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) is gravimetrically prepared using high-quality reagents following DIN EN ISO/IEC 17025. Its pH value of 8.00 at 20°C is measured following a 5-point calibration method, using a combined glass electrode. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. Its pH value is strongly dependent on the temperature and therefore a constant temperature must be maintained during its use. Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Til brug med (applikation) | Calibration and Maintenance |
| Mængde | 1 L |
| Løsningstype | Calibration |
| Grad | Research |
Sikkerhed og håndtering
- Bufferopløsning pH 8,00 (20 GRAD C) Certipur®
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- EUH208-Indeholder Blanding af 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P405-Opbevares under lås.