Få mere at vide
Buffer Solution (Boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), Supelco™
Artikelnummer. 15815300
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15815300 1 L
1 options
Artikelnummer. 15815300 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1094601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.00 DKK
    413.77 DKK / 1 L
    Spare 169.23 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (20°C) Certipur™
The certified buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) is gravimetrically prepared using high-quality reagents following DIN EN ISO/IEC 17025. Its pH value of 8.00 at 20°C is measured following a 5-point calibration method, using a combined glass electrode. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. Its pH value is strongly dependent on the temperature and therefore a constant temperature must be maintained during its use. Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tæthed 1.00 g/cm3 at 20°C
Til brug med (applikation) Calibration and Maintenance
Mængde 1 L
Løsningstype Calibration
Grad Research
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bufferopløsning pH 8,00 (20 GRAD C) Certipur®
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH208-Indeholder Blanding af 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P405-Opbevares under lås.