Få mere at vide
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 330mmHg at 20°C |