Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9.180 (25 C), °Med fungicid, i henhold til DIN 19266, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15614020
Brand: Honeywell-Fluka 335951L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fungicid ifølge DIN 19266
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 9.180
Mængde 1 L
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219