Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9,0 (20 °C), Bufferopløsning pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15644040
Brand: Honeywell-Fluka 33648500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Borax / saltsyre, sporbar til SRM fra NIST
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
pH 9.0
Mængde 500 mL
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn azanium;hydroxid