Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9,0 (20 °C), Bufferopløsning pH 9,0 (20 °C), Solstice
Artikelnummer. 15634040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634040 1 L 1 L
15614040 100 mL 100ml
15644040 500 mL 500ml
15664040 6 x 100 mL Pakke med 6
15684040 6 x 500 mL Pakke med 6
15654040 5 L 5 L
15674040 6 x 1 L Pakke med 6
15624040 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15634040 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 336481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    56.20 DKK / 1 L
    Spare 443.80 DKK
    88% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Borax / saltsyre, sporbar til SRM fra NIST
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
Til brug med (applikation) pH Calibration
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 9.0
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Løsningstype pH Buffer
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn azanium;hydroxid
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 9.0 (20 °C)