Få mere at vide
Bufferopløsning pH 8,0 (20 °C), bufferopløsning pH 8,0 (20 °C), Solstice
Artikelnummer. 15684000
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684000 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15684000 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 335471L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Borax / saltsyre, sporbar til SRM fra NIST
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 8.0
Mængde 1 L
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219