Få mere at vide
Bufferløsninger, WTW™
Artikelnummer. 10078720
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10078720 25 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10078720 Leverandør WTW Leverandørnr. 209331
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bufferløsning, der tillader evalueringsmulighed/dataoverførsel til PC til dokumentation iflg GLP med den respirometriske OxiTop™ Kontrolmåler til BOD selvkontrolmåling.
  • Nitrifikationshæmmer
  • Tilbehør til BOD selvkontrolmåling OxiTop™ Kontrollere
  • Bufferløsning, der tillader evalueringsmulighed/dataoverførsel til PC til dokumentation iflg GLP med den respirometriske OxiTop™ Kontrolmåler til BOD selvkontrolmåling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tæthed 1g/cm3
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL
Emballage Flaske