Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4,0 (°20 C), med fungicid, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, sporbar til SRM fra NIST , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624030 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15624030
Brand: Honeywell-Fluka 336436X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fungicid, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, sporbar til SRM fra NIST
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 4.0 (20°C)
Navn note With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
Kogepunkt 100 °C
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, ≤2.0000%
CAS 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5
Tæthed 1.0 g/cm3
Mængde 6 x 1 L
Løsningstype Buffer
Emballage Poly flaske