Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4,0 (20 °C), med svampemiddel, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, sporbar til SRM fra NIST, Solstice
Artikelnummer. 15604030
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
15604030 500 mL 500ml
15674020 100 mL 100ml
15694020 1 L 1 L
15614030 5 L 5 L
15624030 6 x 1 L Pakke med 6
15684020 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15604030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 33643500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 DKK
    78.32 DKK / 500ml
    Spare 269.68 DKK
    77% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Med fungicid, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, sporbar til SRM fra NIST
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
Til brug med (applikation) pH Calibration
pH 4.0
Mængde 500 mL
Løsningstype pH Buffer
FN nummer NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 4.0 (20 °C)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.