Få mere at vide
Bufferopløsning pH 13,0 (°20 C), Glycin / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15604010
Brand: Honeywell-Fluka 335521L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glycin / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 13.0
Mængde 1 L
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide; caustic soda