Få mere at vide
Bufferopløsning, 12.0, di-natrium hydrogenfosfat / natriumhydroxidopløsning, Solstice
Artikelnummer. 15604060
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604060 1 L 1 L
15694050 100 mL 100ml
15614060 6 x 100 mL Pakke med 6
15624060 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15604060 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 336511L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
di-natriumhydrogenphosphat / natriumhydroxidopløsning
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
Tæthed 1,00 g/ml ved 20 °C
Til brug med (applikation) pH Calibration
pH 12.0
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Løsningstype pH Buffer
FN nummer NONH for all modes of transport
Grad Not Available
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 12.0 (20 °C)