Få mere at vide
Bufferopløsning, 11,0, borsyre/natriumhydroxidopløsning/kaliumchlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15644050
Brand: Honeywell Fluka 336501L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Borsyre / natriumhydroxidopløsning / kaliumchlorid
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
Navn note boric acid / sodium hydroxide solution / potassium chloride
Mængde 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport