Få mere at vide
Fisherbrand™ Buffer Saver Blocks
Artikelnummer. 11877633 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sub-Gel Midi horisontal gelelektroforeseenhed
Sub-Gel Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11877633 Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed Pakke med 2
11847633 Sub-Gel Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed Pakke med 2
11867633 Sub-Gel Midi horisontal gelelektroforeseenhed Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11877633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 DKK
    263.73 DKK / Pakke med 2
    Spare 11.27 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer volumen fysisk i positive og negative rum i gelkammeret, hvilket reducerer bufferbehovet.
  • Økonomisk lav gel- og buffervolumen
  • Tilgængelig for multiSUB Horisontale gelenheder
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Mini vandret gelelektroforeseenhed
Type Buffer Saver Block
Mængde 2 hver