Få mere at vide
Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749476
Skift visning
Mængde:
20 x 20 mL
Emballage:
Pack
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
31749476 20 x 20 mL Pack 20ml
1 options
Artikelnummer. 31749476 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R149500020PK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C
CAS 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
CAS min % 98.9, 1.02, 0.08
CAS Max % 98.9, 1.02, 0.08
Farve Colorless
Tæthed 1
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Calibration
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 3
Fysisk form Liquid
Mængde 20 x 20 mL
Løsningstype pH Buffer
Emballage Pack
Opløselighedsinformation Miscible in water