Få mere at vide
Buffer, referencestandard, pH 11,00 ± 0,01 ved 25 °C, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751082
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Cubitainer
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
31751082 4 L Cubitainer 4 L
1 options
Artikelnummer. 31751082 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R16100004F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7558-79-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer, Reference Standard
Navn note pH 11,00 ±0,01 ved 25 °C
CAS 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
CAS min % 97.0, 1.02, 0.11
CAS Max % 100.0, 1.06, 0.11
Farve Farveløs
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) pH-måler og elektrode
pH 11
Fysisk form Væske
Mængde 4 L
Løsningstype pH-buffer
Emballage Cubitainer
Sterilitet Ikke-steril
Opløselighedsinformation Blandet
Grad Referencestandard