Få mere at vide
Buffer R1 opløsning, pH 8 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer R1 solution |
| pH | 8 |
| Mængde | 1000 ml |
| Emballage | Flaske |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |