Få mere at vide
Buffer puderpuder, Hach Pacific Pty Ltd
Beskrivelse
pH-buffer pulverpuder til pH-elektrodekalibrering. Hver pulverpude forbereder 50 ml frisk bufferopløsning. Farvekodet for nem identifikation.
- Sporbar til NIST standard referencematerialer
- Design til brug med Hach måleporteføljen og andre målere.
- Pålidelig emballage
- pH-buffer standardløsninger til laboratorie- og feltanalyser pH-buffer pulverpuder til kalibrering af pH-elektrode. Hver pulverpude forbereder 50 ml frisk bufferopløsning. Farvekodet for nem identifikation.
- Sporbar til NIST standard referencematerialer Uanset om det er i laboratoriet eller i marken, er det altid essentielt at udføre måleresultater, du kan stole på. Kvaliteten af den anvendte standard pH er afgørende.
- Design til brug med Hach måleporteføljen og andre målere. Grundlaget for nøjagtige pH-målinger er god pleje og kalibrering af pH-elektroden.
- Pålidelig emballage Leveret i en lufttæt emballage, der sikrer garanteret holdbarhed.
- Farvekodet?: Ja
- Beskrivelse: pH Buffer Kalibreringsreagens
- NIST Sporbart: Ja
- Pakketype: Pudderpuder
- Holdbarhed: 24 måneder
- Særlige bemærkninger: Kasser Forberedt opløsning efter brug
- Opbevaringsforhold: 10 - 25 °C (beskytter mod lys)
Specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Smeltepunkt | 295 °C til 300 °C (dekomponering) (litteratur) |
| Kogepunkt | 98,5 °C til 99,5 °C (740 mmHg) (litteratur) |
| Farve | Rød |
| pH | 4,01 ± 0,02 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 stk. |
| Molekylær formel | C8H5KO4 |
| Emballage | Pudderpuder |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer Powder Pillows pH 4.01
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS