Få mere at vide
Buffer, pH 10, blå, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Anvendes med pH-målere som kalibreringsstandarder og som dækværdier, der kan bruges som kontrolstandarder for alle pH-anvendelser.
- Testet ved °25 C og certificeret til ISO 17025 ved en akkrediteret testmetode
- Leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST
- Temperaturafhængighedsdata er trykt på etiketten, ligesom partinumre og udløbsdatoer
- Farvekodet: Blå (pH 10)
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Blå |
| Analysecertifikat | Supplied |
| Tæthed | 1.02913g/cm3 |
| pH | 10.000 ±0.010 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Formulering | ≤2.5% Boric acid, disodium salt |
| Emballage | Flaske |
| Vis mere |