Få mere at vide
Invitrogen™ Buffer Core med katodestang til XCell SureLock™ mini-celle
Beskrivelse
Invitrogen XCell SureLock Buffer Core er en nøglekomponent i Mini-Cell XCell SureLock vertikale proteingelelektroforesesystem. Den giver en pålidelig elektrisk grænseflade mellem de øvre og nedre bufferkamre, hvilket sikrer ensartede og reproducerbare gel-løb.
Det opdaterede Buffer Core-design indeholder en katodestang i rustfrit stål, platintråd-anodeelektrode, guldterminaler og holdbare silikonepakninger, hvilket giver en præcis og lækagefri forsegling under drift. Denne version har forbedret robusthed og forbedret elektrisk effektivitet for hurtigere gel-separationer.
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | SureLock Mini |
| Produktlinje | XCell |
| Type | Elektroforese-kerne |
| Til brug med | Protein Gel Elektroforese, 1D Gel Elektroforese, SDS PAGE, Native PAGE, IEF |
| Gel Type | Mini |
| Mængde | 1 hv. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.