Få mere at vide
Buffer Concentrated Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 Ampules |
| Emballage | Ampul |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.