Få mere at vide
Buffer koncentreret opløsning pH 2,00 (glycin), NIST Standard for pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073111 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 ampul
6 ampuller
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
Artikelnummer. 10080632
Brand: Fisher Chemical J/2800C/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 1 ampul
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.