Få mere at vide
Buffer koncentreret opløsning pH10 (borat), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Artikelnummer. Mængde unitSize
10132050 6 Ampules 6 ampuller
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10132050 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2880C/90
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 6 Ampules
MDL nummer 217672
Emballage Ampul
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)