Få mere at vide
Buffer concentrate pH 6.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635330 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15635330 6 x 1 stk. Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15635330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 387456X1EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer concentrate pH 6.00
Navn note For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution
CAS 100-56-1, 1310-73-2, 7732-18-5, 5949-29-1
CAS Max % ≤0.0010%, ≤9.0000%
CAS min % ≥7.0000%
Mængde 6 x 1 stk.
Løsningstype Buffer
Emballage Ampoule