Få mere at vide
Bufferkoncentrat pH 5,00, Til 500 ml bufferopløsning, citronsyre/natriumhydroxidopløsning, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer concentrate |
| pH | 5 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Emballage | Ampul |