Få mere at vide
Buffer-koncentrat pH 4,00, Til 500 ml bufferopløsning, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchlorid-opløsning, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer concentrate pH 4.00 |
| Navn note | Til 500 ml bufferopløsning, citronsyre / natriumhydroxid / natriumchlorid opløsning |
| CAS | 18996-35-5, 7647-14-5 |
| CAS Max % | ≤10.0000%, ≤5.0000% |
| Til brug med (applikation) | pH Calibration |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 6 x 1 stk. |
| Løsningstype | Buffer |
| Vis mere |